Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke:  Hirschmann™ 3310152
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13148009
  • 433.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schellbach
  • Hammerschlagstruktur
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Sockelstütze
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
0,02 ml
Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken
lateral
±0,01 mL
Klasse AS
DURAN™, Bürette und Absperrhahn-Küken
Bang, Hauptpunktring Graduierung, Schellbachstreifen, Buchse
Blau
Glas
Microburet
DIN EN ISO 385
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml, Stopfenmaterial: Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken