Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit SBW-J-Küken
Absperrhähne mit Gewindehahnküken.
Marke:  DWK Life Sciences 286412009
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15814718
  • 1035.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Gewindehahnküken stellen die gängigste Form der geschliffenen Absperrhähne dar. Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse mit Gewindehahnküken aus SBW-J Glas
  • Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,5 mm
Boro 3.3, SBW-J, Polypropylen
14.5 NS
Anbringung an Glasapparaten und -geräten
9 mm
Nicht autoklavierbar
50/Packung