Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden und angewinkeltem Seitenhals werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
30.16 € - 79.69 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10602662
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03213270 |
1000 ml | 19/26 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals |
60.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12633790
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211137 |
100 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals |
30.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10332611
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214137 |
100 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
43.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10070281
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214237 |
100 ml | 19/26 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
39.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10372751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214149 |
250 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
57.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10204481
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214249 |
250 ml | 19/26 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
49.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10481083
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03213149 |
250 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals |
41.71 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10284521
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214449 |
250 ml | 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
61.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10382751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214158 |
500 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
50.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10388839
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214128 |
50 ml | NS29/NS14 |
33.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10139120
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214458 |
500 ml | 29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
79.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10772512
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211122 |
24 mL | 14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals |
42.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10624271
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03211128 |
50 ml | 14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals |
36.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10181991
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03214258 |
500 ml | 19/26 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |
56.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394
- Mit Seitenhals mit einem 20°-Winkel
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Geschliffene Verbindung mit hoher konischer Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |