Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Kolben aus Borosilikatglas mit rundem Boden und zwei Hälsen
Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihalskolben mit rundem Boden und angewinkeltem Seitenhals werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214149
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11500kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394
- Mit Seitenhals mit einem 20°-Winkel
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Geschliffene Verbindung mit hoher konischer Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Gemäß DIN 12394 sowie DIN-Norm | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rund |
250 ml | |
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals |