Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rundkolben mit drei Hals, seitliche Hälse, abgewinkelt
Artikelnummer. p-8006015
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
Schliffverbindung:
14/23 NS-Seitenhals, 14/23 NS-Mittelhals
14/23 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
19/26 NS seitlicher Hals, 29/32 NS Mittelhals
19/26 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals
29/32 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10478972
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03313170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für Destillations- und Reaktionsanwendungen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen verfügen über abgewinkelte Seitenhälse und bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Gemäß DIN 12394
  • Zwei seitliche Hälse in Winkeln von 20 °
  • Mit konischen Schliffverbindungen, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnen.
  • Mit Beschriftungsschild
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 14/23 NS-Seitenhals, 24/29 NS-Mittelhals
Bodenform Rund