Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™Dreihals-Rundkolben (abgewinkelte Seitenhälse) aus Borosilikatglas
Speziell für Destillations- und Reaktionsanwendungen sowie zum Herstellen von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren und Sammeln von Chemikalien. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Rundbodenkolben mit drei Hälsen verfügen über abgewinkelte Seitenhälse und bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03314158
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23400kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12394
- Zwei seitliche Hälse in Winkeln von 20 °
- Mit konischen Schliffverbindungen, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnen.
- Mit Beschriftungsschild
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
500 ml | |
DURAN™ Borosilikatglas, Duran Glas | |
14/23 NS-Seitenhals, 29/32 NS-Mittelhals | |
Rund |