Learn More
SP Bel-Art™ Durac™ Calibrated Electronic Stainless Steel Stem Thermometer
Suitable for field studies, wet lab applications, wash down areas, food testing and tanks
59.10 € - 64.15 €
Spezifikation
Kalibrierpunkte | 0, 100 °C |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen |
Enthält | Akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, mehrsprachige Anweisungen |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (angloamerikanisch) Sonde | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (angloamerikanisch) Sonde | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17294883
|
SP Bel-Art™
B60900-3600 |
Wasserdicht | 3 in. | IP67. |
64.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17204893
|
SP Bel-Art™
B60900-3700 |
Wasserdicht | 4,8 in. | IP66. |
59.10 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Reads temperatures in liquids, semi-solids and gases
- Stainless-steel probe easily reaches into cuvettes, test tubes, flasks, beakers, etc.
- Includes accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
- Individually serialized
- CE marked
Zertifizierungen
Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
Spezifikation
0, 100 °C | |
Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen | |
Edelstahl | |
Digitalthermometer | |
-50 bis 200 °C |
CE-Kennzeichnung | |
Akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, mehrsprachige Anweisungen | |
0,1 °C/F | |
-58 bis 392 °F |
Electronic stem thermometers are not suitable for solids such as frozen items