missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Durac™ Calibrated Electronic Stainless Steel Stem Thermometer
Suitable for field studies, wet lab applications, wash down areas, food testing and tanks
Marke: SP Bel-Art™ B60900-3600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen
- Die Edelstahlsonde lässt sich problemlos in Küvetten, Reagenzgläser, Kolben, Becher usw. einführen
- Verfügt über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen der ISO 17025 entspricht
- Individuell serialisiert
- CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
Spezifikation
0, 100 °C | |
Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen | |
3 in. | |
76 mm | |
IP67. | |
1,2 in. | |
7,1 in. | |
-58 bis 392 °F | |
CR2032. | |
30 mm |
CE-Kennzeichnung | |
Akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, mehrsprachige Anweisungen | |
180 mm | |
Edelstahl | |
0,1 °C/F | |
Digitalthermometer | |
Wasserdicht | |
-50 bis 200 °C | |
±0,5 °C von 10 /100 °C, ±1,5 °C |
Electronic stem thermometers are not suitable for solids such as frozen items