Learn More
SP Bel-Art™ Durac™ Calibrated Electronic Stainless Steel Stem Thermometer
Suitable for field studies, wet lab applications, wash down areas, food testing and tanks
Marke: SP Bel-Art™ B60900-3700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen
- Die Edelstahlsonde lässt sich problemlos in Küvetten, Reagenzgläser, Kolben, Becher usw. einführen
- Verfügt über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen der ISO 17025 entspricht
- Individuell serialisiert
- CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen
Getestet und kalibriert im exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA-akkreditiertem Labor von H-B (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
Spezifikation
0, 100 °C | |
Misst die Temperatur in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen und Gasen | |
4,8 in. | |
122 mm | |
IP66. | |
0,89 in. | |
8 in. | |
-58 bis 392 °F | |
CR1632. | |
22,5 mm |
CE-Kennzeichnung | |
Akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, mehrsprachige Anweisungen | |
205 mm | |
Edelstahl | |
0,1 °C/F | |
Digitalthermometer | |
Wasserdicht | |
-50 bis 200 °C | |
±0.5°C from -10/100°C, ±1.5°C |
Electronic stem thermometers are not suitable for solids such as frozen items