Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-20X20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17768247
  • 518.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und -komponenten
  • 1073B Tyvek™-Konstruktion ermöglicht ein optimales Durchdringen von Dampf während der Sterilisation
  • Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
  • Gleichbleibend starke Werksversiegelung
  • Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
  • Schützt vor Reißen und Durchstechen infolge von scharfen Kanten und schweren Maschinenteilen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Chargenrückverfolgbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
50/Karton
20 x 20 in.
50,8 cm
50,8 cm
Anwendungsabhängig
Heißversiegelung
Ja
Ersatzteile/Komponenten für pharmazeutische Geräte (Stopfen, Dichtungen usw.)
1615 g/m2/24 Std
Dampf-
20 in.
20 in.