Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
335.00 € - 850.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | Anwendungsabhängig |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Verschlusstyp | Heißversiegelung |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17708267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-6X8 |
8 x 6 in. |
458.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-8X9 |
9 x 8 in. |
475.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17718267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-8X12 |
12 x 8 in. |
430.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-10X12 |
12 x 10 in. |
492.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-8X14 |
14 x 8 in. |
505.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-6X16 |
16 x 6 in. |
494.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-12X18 |
18 x 12 in. |
580.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-10X20 |
20 x 10 in. |
570.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-20X20 |
20 x 20 in. |
505.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17788257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-6X22 |
22 x 6 in. |
335.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17788237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-14X22 |
22 x 14 in. |
690.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17718257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-30X22 |
22 x 30 in. |
605.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-18X24 |
24 x 18 in. |
486.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-5X25 |
25 x 5 in. |
520.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-10X25 |
25 x 10 in. |
358.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17798237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-14X28 |
28 x 14 in. |
755.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17708257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-26X28 |
28 x 26 in. |
625.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-48X28 |
28 x 48 in. |
850.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738267
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-8X30 |
30 x 8 in. |
610.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-18X30 |
30 x 18 in. |
560.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-12X32 |
32 x 12 in. |
700.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-20X32 |
32 x 20 in. |
595.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17798257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-6X34 |
34 x 6 in. |
580.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-34X34 |
34 x 34 in. |
730.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-3X36 |
36 x 3 in. |
375.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17708247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-16X36 |
36 x 16 in. |
570.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17798247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-25X37 |
37 x 25 in. |
695.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-18X40 |
40 x 18 in. |
625.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738257
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-38X40 |
40 x 34 in. |
850.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17718247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-16X44 |
44 x 16 in. |
620.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17788247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-24X44 |
44 x 24 in. |
745.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758247
|
Keystone Cleanroom Products
COV-MGTVK-UB-18X68 |
68 x 18 in. |
735.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
- 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
- Excellent impact resistance
- Consistently strong factory seals
- Exceptional microbial barrier
- Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
- Processed and packaged in a controlled cleanroom environment
- Lot traceable
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- |
Anwendungsabhängig | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Ersatzteile/Komponenten für pharmazeutische Geräte (Stopfen, Dichtungen usw.) | |
1615 g/m2/24 Std |