Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-MGTVK-UB-26X28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und -komponenten
- 1073B Tyvek™-Konstruktion ermöglicht ein optimales Durchdringen von Dampf während der Sterilisation
- Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
- Gleichbleibend starke Werksversiegelung
- Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
- Schützt vor Reißen und Durchstechen infolge von scharfen Kanten und schweren Maschinenteilen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Chargenrückverfolgbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
50/Karton | |
28 x 26 in. | |
71, 1 cm | |
66 cm |
Anwendungsabhängig | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Ersatzteile/Komponenten für pharmazeutische Geräte (Stopfen, Dichtungen usw.) | |
1615 g/m2/24 Std | |
Dampf- | |
28 in. | |
26 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot > 28 x 26 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur