missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
Marke: Witeg™ 1 810 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tropftrichter, nach DIN 12567
- Zylindrisch
- Druckausgleichsschlauch
- Messlinien
- ST-Absperrhahn
- Schraubengewinde-Mutter
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
100 ml | |
Ja | |
2 ml | |
Ja, PTFE |
BS ISO 4800:1998 | |
Feststellmutter mit Schraubengewinde | |
14/23 | |
Tropftrichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur