Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
Marke: Witeg™ 1 810 250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tropftrichter, nach DIN 12567
- Zylindrisch
- Druckausgleichsschlauch
- Messlinien
- ST-Absperrhahn
- Schraubengewinde-Mutter
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
250 ml | |
Ja | |
5 ml | |
Ja, PTFE |
BS ISO 4800:1998 | |
Feststellmutter mit Schraubengewinde | |
14/23 | |
Tropftrichter |