Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
Marke: Witeg™ 1 850 050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tropftrichter, nach DIN 12567
- Zylindrisch
- Druckausgleichsschlauch
- Messlinien
- ST-Absperrhahn
- Schraubengewinde-Mutter
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
50 ml | |
Ja | |
1 ml | |
Ja |
DIN 12567 | |
Feststellmutter mit Schraubengewinde | |
14/23 | |
Tropftrichter |