Learn More
Bochem™ Abtropfgestelle mit Auffangwanne
Click to view available options
Anzahl Probengestelle:
44 Kontakte
65 Kontakte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Reagenzgläser und Kolben
- Zwei Größen: 44 und 65 Steckplätze
- PA-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Abtropfgestell mit Auffangwanne |
| Aufnahmevermögen | Teströhrchen und Kolben |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entleerung von Teströhrchen und Kolben |
| Anzahl Probengestelle | 65 Kontakte |
| Länge (metrisch) | 420 mm |
| Höhe (metrisch) | 610 mm |