Learn More
Dräger™ Vollmaske X-plore 5500
Die Dräger™ X-plore™ 5500 Vollmaske aus EPDM ist die richtige Lösung für Umgebungen, die einen erhöhten Atemschutz und ein klares Gesichtsfeld erfordern
Marke: Dräger™ R55270
Beschreibung
Die doppellagige Abdichtung am Gesicht mit dreifacher Versiegelungswirkung gewährleistet zuverlässigen Schutz und eine sichere, auslauffreie Dichtung unabhängig von der Gesichtsform.
- Doppellagige Gesichtsdichtung mit dreifacher Versiegelungswirkung
- Bajonettanschluss für einfache und sichere Filteranbringung. Beide Filter werden von oben nach unten eingesetzt.
- Das flache Design mit nach hinten auslaufenden Elementen gewährleistet ein optimales Sichtfeld und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung bei hervorragender Bewegungsfreiheit.
- Die stoßfeste Polycarbonat-Linse (mit Kunststoffrahmen) bietet ein hervorragendes, weites Sichtfeld und extreme chemische, thermische und mechanische Beständigkeit.
- 5-Punkt-Gurtsystem, das ein schnelles und einfaches Anlegen ermöglicht, ohne die Haare einzuklemmen.
- Drei Größen in Einem, passend für die meisten Gesichts- und Kopfgrößen
- EPDM-Maskengehäuse mit hoher Alterungsbeständigkeit
- Zwei seitlich angebrachte Bajonettanschlüsse für die Dräger™ X-plore™ Twinfilter Kartuschenserie
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Compliance
EN136 Cl.2 und NIOSH
Spezifikation
NIOSH, CE, EN136 Cl.2 | |
Atemschutzvollmaske | |
Die richtige Lösung für Umgebungen, die einen erhöhten Atemschutz und ein klares Gesichtsfeld erfordern |
EPDM, Polycarbonatglas | |
Universal | |
4-Punkt |