Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
Marke: DWK Life Sciences 990400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.10280kg
Beinhaltet: 1000 ml-Enghalsprobenflasche mit Verschluss mit PTFE-Einlage
Beschreibung
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
- Besteht aus einem inerten Polypropylen-Kopf mit Edelstahlzubehör und eine Aluminium-Stangenbaugruppe mit goldener Alodin-Oberfläche
- Das Kabel oben am Griff hebt den angefederten Kolben aus der Flaschenöffnung und ermöglicht das Einführen von Flüssigkeit durch vier Löcher mit 15,9 mm Durchmesser
Spezifikation
Untergrund-Probenehmer | |
Polypropylen | |
1 L | |
EPA | |
3,66 m |
1000 ml-Probenflasche mit enghalsiger Öffnung, Verschluss | |
33,8 oz. | |
Goldenes Alodin | |
12 ft. (2,01 m) |