Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosiertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
167.48 € - 521.52 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11903611
|
Lenz Laborglasintrumente
06350079 |
4 l |
521.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11993601
|
Lenz Laborglasintrumente
06350070 |
1 l |
167.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Systeminhalt und Ersatzteile für Einweg-Reaktions-/Destillationseinheiten 6, 10, 20 l, LF 150
Spezifikation
NS 29/32 |