Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dosiertrichter
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 06350079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11903611
  • 521.52 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Systeminhalt und Ersatzteile für Einweg-Reaktions-/Destillationseinheiten 6, 10, 20 l, LF 150
Spezifikation
Spezifikation
4 l
20 l-Reaktionsgefäß/Destillationseinheit
NS 29/32