Learn More
Thermo Scientific™ Gewölbte und flache PCR-Deckelstreifen
Artikelnummer. p-4525209
Click to view available options
Menge:
120/Karton
250/Karton
Farbe:
klar
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 10690174
Marke: Thermo Scientific™ AB0783
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Deckelstreifen für den Einsatz mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen eignen sich zur Optimierung von PCR-Anwendungen.
Diese PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
  • Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 8
Menge 120/Karton
Format 8 Flachdeckel-Streifen
Produkttyp PCR-Platten-Deckelstreifen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Plate Compatibility 96-Well-Platte