Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Glutamin
DMEM/F-12, ohne Glutamin
22.67 € - 212.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine HEPES |
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11530566
![]() |
Gibco™
21331020 |
500 mL |
22.67 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11540566
![]() |
Gibco™
21331046 |
10 x 500 mL |
212.00 €
5000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothel-Zellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten viele Gibco™ DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit den verschiedenen Komponenten von F-12.
Produktverwendung
Für In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
CGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, gewöhnlicherweise mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und daher ist eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts erfordelrich.
Spezifikation
Flüssig | |
Kein Glutamin, Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Glutamin