Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, ohne Glutamin
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
Beschreibung
Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12 (DMEM/F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothel-Zellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten viele Gibco™ DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.
Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit den verschiedenen Komponenten von F-12.
Produktverwendung
Für In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
CGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, gewöhnlicherweise mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und daher ist eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts erfordelrich.
Gibco™ DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit den verschiedenen Komponenten von F-12.
Produktverwendung
Für In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
CGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, gewöhnlicherweise mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und daher ist eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts erfordelrich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Säugetierzellen |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Keine HEPES |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Produktlinie | Gibco |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.