Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
27.83 € - 257.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | DMEM/F-12 Medium |
Mit Additiven | GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat |
Ohne Additive | Keine HEPES |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11514436
![]() |
Gibco™
31331028 |
500 ml |
27.83 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11524436
![]() |
Gibco™
31331093 |
10 x 500 ml |
257.00 €
5000 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Verwendung von DMEM/F-12
DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEM‘s hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12. DMEM/F-12 mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert. DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches DMEM/F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (31331-028). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert.
Spezifikation
1 X | |
DMEM/F-12 Medium | |
Keine HEPES | |
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Säugetierzellkultur | |
6,8 bis 7,2 | |
DMEM/F-12 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat, pH 6,8 bis 7,2, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 290 bis 330 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement