Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11524436
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524436
Marke: Gibco™ 31331093
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12) ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierten Zellen gehören MDCK-Zellen, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothelzellen und Ratten-Fibroblasten. Wir bieten zahlreiche DMEM/F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Verwendung von DMEM/F-12
DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert DMEM‘s hohe Konzentrationen an Glukose, Aminosäuren und Vitaminen mit den zahlreichen Komponenten von F-12. DMEM/F-12 mit GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert. DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert DMEM/F-12 eventuell eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FKS). DMEM/F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches DMEM/F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (31331-028). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM/F-12 Medium
Mit Additiven GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 10 x 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 6,8 bis 7,2
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung DMEM/F-12 Medium, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, mit GlutaMAX™, Phenolrot, Natriumpyruvat, pH 6,8 bis 7,2, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 290 bis 330 mOsm/kg, Lagerung bei 2 bis 8 °C, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur