Learn More
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322556
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322556
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11322556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06526.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5619-05-6
MDL-Nummer MFCD00066118
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Summenformel C6H14ClNO2
Beilstein 3912090
Synonym dl-valine methyl ester hydrochloride, h-dl-val-ome.hcl, methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, methyl dl-valinate hydrochloride, d,l-valine methyl ester hydrochloride, h-d-val-ome*hcl, h-val-ome??hcl, acmc-209fna, acmc-209ncl
InChI-Schlüssel KUGLDBMQKZTXPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.COC(=O)C(N)C(C)C
IUPAC-Name Methyl 2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 167.63
Menge 25 g
PubChem CID 12498813
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10113523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberL06526.06,L06526.14
Chargennummer10113523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL06526.06,L06526.14
Name des Produkts
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >