Learn More
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312556
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312556
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11312556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06526.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5619-05-6
MDL-Nummer MFCD00066118
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Summenformel C9H12O2
Beilstein 3912090
Synonym 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
InChI-Schlüssel FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-Name 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Menge 5 g
PubChem CID 79755
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >