Learn More
DL-Penicillamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
33.70 € - 291.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 52-66-4 |
---|---|
Summenformel | C5H11NO2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.21 |
MDL-Nummer | MFCD00004856 |
InChI-Schlüssel | VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid |
PubChem CID | 4727 |
ChEBI | CHEBI:50868 |
IUPAC-Name | 2-amino-3-Methyl-3-sulfanylbutansäure |
SMILES | CC(C)(S)C(N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24710.03 |
1 g |
33.70 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11450598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24710.06 |
5 g |
103.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11460598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24710.14 |
25 g | |||||||
Beschreibung
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenSchwermetall-Chelatbildner DL-Penicillamin wird als Antirheumatikum verwendet. Es dient auch als Chelatbildner für Schwermetalle. Weiterhin wird es bei der Behandlung von Morbus Wilson, Zystinurie, Sklerodermie und Arsenvergiftung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, heißem Wasser und Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Chemische Identifikatoren
52-66-4 | |
149.21 | |
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N | |
4727 | |
2-amino-3-Methyl-3-sulfanylbutansäure |
C5H11NO2S | |
MFCD00004856 | |
dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid | |
CHEBI:50868 | |
CC(C)(S)C(N)C(O)=O |
Spezifikation
DL-Penicillamine | |
∼212°C (decomposition) | |
C5H11NO2S | |
2039817 | |
dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid | |
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-Methyl-3-sulfanylbutansäure | |
4727 | |
149.21 |
52-66-4 | |
Unpleasant | |
MFCD00004856 | |
14,7088 | |
Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide. | |
CC(C)(S)C(N)C(O)=O | |
149.21 | |
CHEBI:50868 | |
≥97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-147-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YV9445000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only