Learn More
DL-Penicillamin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Heavy metal chelating agentDL-Penicillamine is used as an antirheumatic. It also serves as a chelating agent for heavy metals. Further, it is used in the treatment of Wilson's desease, Cystinuria, Scleroderma and arsenic poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Schwermetall-Chelatbildner DL-Penicillamin wird als Antirheumatikum verwendet. Es dient auch als Chelatbildner für Schwermetalle. Weiterhin wird es bei der Behandlung von Morbus Wilson, Zystinurie, Sklerodermie und Arsenvergiftung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, heißem Wasser und Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Schwermetall-Chelatbildner DL-Penicillamin wird als Antirheumatikum verwendet. Es dient auch als Chelatbildner für Schwermetalle. Weiterhin wird es bei der Behandlung von Morbus Wilson, Zystinurie, Sklerodermie und Arsenvergiftung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, heißem Wasser und Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Penicillamine |
Schmelzpunkt | ∼212°C (decomposition) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2039817 |
Merck Index | 14,7088 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide. |
Formelmasse | 149.21 |
Reinheit (%) | ≥97% |