Learn More
Tocris Bioscience™ DL-AP5 Sodium salt
Potent and selective NMDA antagonist; sodium salt of DL-AP5
126.00 € - 464.00 €
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp DL-AP5 Sodium salt
Molekulargewicht 219.11
Hemmstoffe DL-AP5 Sodium salt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18044332
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3693/10
10 mg
126.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18014962
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
3693/50
50 mg
464.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DL-AP5 Sodium salt is the sodium salt of DL-AP5 (Cat. No. 0105) and a racemic mixture of the D- and L-isomers of AP5, a selective NMDA receptor antagonist that competes with glutamate binding and is commonly used to inhibit NMDA-dependent synaptic plasticity. D-AP5 (Cat. No. 0106) is the more active isomer and displays approximately 52-fold higher potency than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No. 0107). In vitro D-AP5 reduces NMDA-induced depolarization of cortical neurons, with no effect on the response to L-Quisqualic acid (Cat. No. 0188) or Kainic acid (Cat. No. 0222). Following spinal injection of D-AP5, NMDA-response is rapidly reduced, with no effect seen on spontaneously active neurons.
DL mixture, D-isomer and L-isomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
DL-AP5 Sodium salt
219.11
DL-AP5 Sodium salt
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke