Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99 %, für Biochemie
1,4-Dithiothreitol, CAS Nr. 3483-12-3, ist ein Reduktionsmittel, das in Proteinstudien wie der Western Blot SDS-seitigen Elektrophorese häufig zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet wird.
48.14 € - 5750.61 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3483-12-03 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00004877 |
InChI-Schlüssel | VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N |
Synonym | dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt |
PubChem CID | 446094 |
ChEBI | CHEBI:42170 |
IUPAC-Name | (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol |
SMILES | C(C(C(CS)O)O)S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10448730
|
Thermo Scientific Chemicals
165680010 |
1 g |
48.14 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10458730
|
Thermo Scientific Chemicals
165680050 |
5 g |
141.71 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10215550
|
Thermo Scientific Chemicals
165680250 |
25 g |
474.36 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10063023
|
Thermo Scientific Chemicals
165681000 |
100 g |
1842.17 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15274654
|
Thermo Scientific Chemicals
165685000 |
500 g |
5750.61 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- 1,4-Dithiothreitol (DTT oder Clelands Reagenz) reduziert Disulfid-Bindungen in Proteinen, was zum Verlust der nativen Konformation führt.
- DTT ist in der Lösung nicht stabil und sollte vor der Verwendung in kleinen Aliquoten vorbereitet werden; die Verwendung von EDTA in der Lösung kann die Halbwertszeit von DTT erhöhen.
- Wird in der Regel bei einer Endkonzentration von 0,1 M zur Proteinstabilisierung verwendet; empfohlen zur Herstellung eines 1M-Bestands.
Anwendungen
- Schützt Thiolgruppen vor Oxidation und wirkt als chemischer Chelator in Lösung; hält Proteine im denaturierten Zustand.
- Gängige Anwendungen sind die SDS-seitige Elektrophorese und Proteinisolierung.
Chemische Identifikatoren
3483-12-03 | |
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N | |
446094 | |
(2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol |
MFCD00004877 | |
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt | |
CHEBI:42170 | |
C(C(C(CS)O)O)S |
Spezifikation
DL-1, 4-Dithiothreitol | |
(1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm | |
Weiß | |
0.99 | |
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH | |
01, III, 2360 | |
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt | |
C(C(C(CS)O)O)S | |
99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell | |
446094 | |
154.24 | |
Biochemie |
3483-12-03 | |
39°C to 44°C | |
Echt | |
C4H10O2S2 | |
MFCD00004877 | |
15, 3419 | |
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N | |
(2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol | |
154.24 | |
CHEBI:42170 | |
≥98.5% | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Augenreizung, Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Kann die Atemwege reizen, Kann brennbare Staubkonzentrationen in der Luft bilden, Verursacht Hautreizungen
Schwere Augenschäden/Augenreizung (Kategorie 2), akute Toxizität (Kategorie 4), spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition (Kategorie 3), Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Kategorie 2)
- DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.