Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Dithiothreitol, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. 10448730
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1,4-Dithiothreitol, CAS Nr. 3483-12-3, ist ein Reduktionsmittel, das in Proteinstudien wie der Western Blot SDS-seitigen Elektrophorese häufig zur Reduzierung von Disulfid-Bindungen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 1,4-Dithiothreitol (DTT oder Clelands Reagenz) reduziert Disulfid-Bindungen in Proteinen, was zum Verlust der nativen Konformation führt.
  • DTT ist in der Lösung nicht stabil und sollte vor der Verwendung in kleinen Aliquoten vorbereitet werden; die Verwendung von EDTA in der Lösung kann die Halbwertszeit von DTT erhöhen.
  • Wird in der Regel bei einer Endkonzentration von 0,1 M zur Proteinstabilisierung verwendet; empfohlen zur Herstellung eines 1M-Bestands.
Anwendungen
  • Schützt Thiolgruppen vor Oxidation und wirkt als chemischer Chelator in Lösung; hält Proteine im denaturierten Zustand.
  • Gängige Anwendungen sind die SDS-seitige Elektrophorese und Proteinisolierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3483-12-03
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-1, 4-Dithiothreitol
Extinktion (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Schmelzpunkt 39°C to 44°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Summenformel C4H10O2S2
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Menge 1 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Transmission 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Biochemie
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.