Learn More
BINDER™ Geteilte Innentür aus Glas für Serie CB, CBF
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Ausführung der Tür:
4-teilige Innentür
6-teilige Innentür
8-teilige Innentür
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Innentür, geteilt mit Kompartimentierung
- Innentür unterteilt in 4, 6 oder 8 (je nach Modell) Teile und Unterteilung des Innenraums
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Innentür, geteilt – Zelltherapie-Unterteilung, bestehend aus 4 Innentüren und zwei Einlegeboden-Ebenen mit je einer Trennwand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie CB und CBF |
| Material | Silicone |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Ausführung der Tür | 4-teilige Innentür |
| Eigenschaften | Innentür in 4 Teile unterteilt |