Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken
Zum Anschluss von Destillationsthermometern mit 55 mm interner Länge. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
60.00 € - 233.00 €
Spezifikation
Typ Destillierbrücke
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Ummantelung Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686755
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05050211
160 mm NS 14/23
111.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10702682
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053201
160 mm NS 14/23, NS 14/23
125.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10147044
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053314
250 mm NS 29/32, GL 14
214.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10491865
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05050314
250 mm NS 29/32
168.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10548081
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053304
250 mm NS 14/23, NS 29/32
168.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10634271
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05050304
250 mm NS 29/32, NS 14/23
142.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10234341
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05040003
300 mm NS 24/29
64.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10363181
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05040004
350 mm NS 29/32, NS 29/32
60.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10376021
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05047004
350 mm NS 14/23, NS 29/32
72.94 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11816214
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05043004
350 mm NS 29/32
154.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10545670
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05053414
400 mm NS 29/32
233.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit Glas-Oliven, mit NS-Buchse
Spezifikation
Spezifikation
Destillierbrücke
Duran Glas
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken