Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Liebig-Kondensator
- Auslass mit NS-Konus
- Wasseranschluss mit Glas-Oliven, mit NS-Buchse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Destillierbrücke |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
| Länge (metrisch) Ummantelung | 350 mm |