Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel
Für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel sind aus Polypropylen und Polyamid erhältlich.
Marke:  Greiner Bio-One 643401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10199950
  • 713.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
  • Aus Heißluftsterilisator-tauglichem Polyamid (PA)
  • Folienstärke: 0.05 mm
  • Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
  • Nur für die einmalige Verwendung
Vor Licht schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchscheinend
Polyamid
500 x 300 mm
10 l
Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel
0,05 mm