Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel
Für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel sind aus Polypropylen und Polyamid erhältlich.
713.00 € - 1160.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel
Dicke (metrisch) 0,05 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10199950
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
643401
Polyamid 500 x 300 mm 10 l
713.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10304601
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
644401
Polyamid 780 x 400 mm 30 l
1160.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10028690
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
646401
Polyamid 780 x 600 mm 65 l
990.00 €
300 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10408892
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
649401
Polyamid 1100 x 700 mm 130 l
959.00 €
200 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht steril
  • Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
  • Aus Heißluftsterilisator-tauglichem Polyamid (PA)
  • Folienstärke: 0.05 mm
  • Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
  • Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Durchscheinend
Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel
0,05 mm