Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit 0.22 μm Membran
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
138.31 € - 372.31 €
Spezifikation
Verbinder | Schlauch |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polystyrol mit Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter, der auf die meisten Vakkuumschläuche passt
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material (Membran) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10534401
|
Corning™
430624 |
13.6 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10748402
|
Corning™
431160 |
13.6 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | PES | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10600892
|
Corning™
430626 |
13.6 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10286241
|
Corning™
431161 |
13.6 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | PES | 150 mL |
372.31 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10226391
|
Corning™
430521 |
33.2 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10338231
|
Corning™
431117 |
33.2 cm2 | 3,3 cm Flaschenhals | PES | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10005490
|
Corning™
430513 |
33.2 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10183951
|
Corning™
430049 |
33.2 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Nylon | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10330462
|
Corning™
431118 |
33.2 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | PES | 500 mL |
138.31 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10388081
|
Corning™
430015 |
54.5 cm2 | 4,5 cm Flaschenhals | Celluloseacetat | 1000 mL |
233.18 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10471822
|
Corning™
431174 |
54,5 cmsup2/sup | 4,5 cm Flaschenhals | PES | 1000 mL |
233.18 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Die Systeme sind einzeln verpackt, gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
- Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
- Farbcodiert nach Membrantyp zur einfachen Produktidentifizierung
- Auswahl an Membranmedien: Celluloseacetat (CA) für geringe Proteinbindung, Nylon (NYL) für geringe extrahierbare Substanzen oder Polyethersulfon (PES) für schnelle Flussraten und geringe Proteinbindung
- Gewebekulturkompatibel
- Durch die Wärmeversiegelung am Stützgitter wird die Flussrate maximiert und die Schaumbildung und Proteindenaturierung reduziert
Hinweis: Nicht für die parenterale Verwendung
Bestellinformation
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten 42 x 42 mm quadratische Membranfilter; 500 ml-Trichter enthalten 63 x 63 mm quadratische Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten 49.5 x 49.5mm quadratische Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten 79 x 79 mm quadratische Membranfilter
Spezifikation
Schlauch | |
Steril | |
1/Packung |
Ja | |
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen | |
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen |