Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit 0.22 μm Membran
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
Marke:  Corning™ 430624
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05858kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10534401
  • 372.31 € / 48 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polystyrol mit Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter, der auf die meisten Vakkuumschläuche passt
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Systeme werden einzeln verpackt, durch Gammastrahlen sterilisiert und sind als pyrogenfrei zertifiziert
  • Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
  • Die Farbcodierung nach Membrantyp erleichtert die Bestimmung der Produkte
  • Folgende Membranwerkstoffe sind lieferbar: Zelluloseacetat (ZA) für niedrige Proteinbindung; Nylon (NYL) für eine niedrige Menge an extrahierbaren Stoffen, oder Polyethersulfon (PES) für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
  • Kompatibel mit Gewebekulturen
  • Wärmeversiegelt mit dem Haltegitter für eine maximale Flussrate und geringere Schaumbildung und Proteindenaturierung
Hinweis: Nicht für parenterale Anwendungen vorgesehen
Bestellinformation
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten 42 x 42 mm quadratische Membranfilter; 500 ml-Trichter enthalten 63 x 63 mm quadratische Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten 49.5 x 49.5mm quadratische Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten 79 x 79 mm quadratische Membranfilter
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch
3,3 cm Flaschenhals
Celluloseacetat
Steril
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen
Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polysterol mit orangefarbenem Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter
1/Packung
150 mL
Ja
Polystyrol, Celluloseacetat
0,22 μm
13.6 cm2
Ja
48 Karton
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen
5 cm