missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semadeni™ Einweg-Mundspatel aus Polystyrol

Absolut glatte, randlose und gratfreie Ausführung.

Marke:  Semadeni™ 3337

Artikelnummer. 10742865

  • 23.80 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht sterilisiert
  • Farbe: weiß
  • Stark und zähelastisch
  • Physiologisch unbedenklich
  • Lieferung in staubdichter Verpackung
Spezifikation

Spezifikation

Mundspatel
Polystyrol
100/Packung
150 mm
Mündliche Prüfungen
18 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Semadeni™ Einweg-Mundspatel aus Polystyrol > Länge: 150 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt