Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer
Artikelnummer. 17138021
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 17138021
Marke: STEMCELL Technologies 20120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Red blood cell lysis buffer, 10X concentrate
  • EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer is for use as directed with EasySep™ or RoboSep™ Whole Blood kits for the lysis of red blood cells prior to separation from whole blood
Spezifikation
Beschreibung Chimerism; HLA; Immunology
Menge 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.