Learn More
Fisherbrand™ PES-Einweg-Flaschenaufsatzfilter
Erhöhen Sie den Probenschutz mit sterilen Fisherbrand Einwegflaschen-Top-Filtern mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
87.80 € - 353.98 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material (Membran) | PES |
Sterilität | Steril |
Typ | Flaschenaufsatzeinheit |
Benachrichtigungen:
ACHTUNG: Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind. Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15953307
|
Fisherbrand™
|
150 mL | 0,20 μm | 50 mm |
87.80 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15963307
|
Fisherbrand™
|
150 mL | 0,45 μm | 50 mm |
97.55 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15973307
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 0,20 μm | 75 mm |
129.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15983307
|
Fisherbrand™
|
500 mL | 0,45 μm | 75 mm |
139.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15993307
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 0,20 μm | 91 mm |
353.98 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
- Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
- Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- Schraubgewinde am Boden für die Befestigung an Flaschen mit 45 mm-Hals
- 0,2 μm-Einheiten für sterile Filtration
- 0,45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitsklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge | |
PES | |
Flaschenaufsatzeinheit |
Ja | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.