Learn More
Fisherbrand™ PES-Einweg-Flaschenaufsatzfilter
Erhöhen Sie den Probenschutz mit sterilen Fisherbrand Einwegflaschen-Top-Filtern mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke: Fisherbrand™
32.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.98100kg
Benachrichtigungen:
ACHTUNG: Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind. Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Beschreibung
- Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
- Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
- Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- Schraubgewinde am Boden für die Befestigung an Flaschen mit 45 mm-Hals
- 0.2μM-Einheiten für sterile Filtration
- 0.45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitserklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge | |
PES | |
Steril | |
Flaschenaufsatzeinheit | |
50 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
Sterile Filtration von Medien und Serum | |
150 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.