Learn More
Fisherbrand™ Disposable Inoculating Loops
These Disposable Inoculating Loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging gel surfaces. Sterile and non-sterile options available.
Marke: Fisherbrand™ 01189165
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für anaerobe mikrobiologische Anwendungen, bei denen eine tiefe Agar-Impfung erforderlich ist
- Verwendung in Situationen, in denen eine Flammenbildung nicht praktikabel ist, z. B. unter Hauben und in anaeroben Kammern
- Die stoßfesten Polystyrol-Schlaufen sind glatt und flexibel, um ein glattes, gleichmäßiges Streifen zu ermöglichen, ohne die Geloberfläche zu beschädigen
- Starr genug, um die Medien für die Unteroberflächen-Impfung zu durchdringen
- Einwegschleifen müssen nicht gebladet werden, um das Infektionsrisiko durch Aerosolbildung pathogener Substanzen zu eliminieren
- Kann ohne Gefahr unter Hauben verwendet werden
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung der Größen
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Blau | |
Nicht autoklavierbar |
1 μl | |
Steril | |
50 Ösen (einzeln verpackt) |