Learn More
Fisherbrand™ Disposable Inoculating Loops
These Disposable Inoculating Loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging gel surfaces. Sterile and non-sterile options available.
122.00 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Volumen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17783667
|
Fisherbrand™
01189165 |
Steril | 1 μl | 50 Ösen (einzeln verpackt) |
122.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17793667
|
Fisherbrand™
01189169 |
Steril | 10 μl | 25 Ösen (einzeln verpackt) |
122.00 €
125 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ideal for anaerobic microbiology applications where deep agar inoculation is required
- Use in situations where flaming is not practical, such as under hoods and in anaerobic chamber
- High-impact polystyrene loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging the gel surface
- Rigid enough to penetrate the media for subsurface inoculation
- Disposable loops do not need flaming, thus help to eliminate the risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances
- Can be used under hoods without danger
- Color-coded for ease of size identification
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
Nicht autoklavierbar |