Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Einmalgebrauch, PP, transparentes Blau
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
29.85 € - 74.80 €
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15843954
|
Buerkle™
5393-7000 |
Unsteril | 50 mL |
29.85 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15853954
|
Buerkle™
5393-7001 |
Steril | 50 mL |
38.55 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16369561
|
Buerkle™
5393-7010 |
Unsteril | 100 ml |
43.05 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16379561
|
Buerkle™
5393-7011 |
Steril | 100 ml |
65.95 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16389561
|
Buerkle™
5393-7020 |
Unsteril | 250 ml |
48.70 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16274451
|
Buerkle™
5393-7021 |
Steril | 250 ml |
74.80 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Der DispoDipper ist komplett in einem Stück gefertigt und ermöglicht die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät
- PP, blau transparent
- Einzeln verpackt und optional gammastrahlensterilisiert
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
- Skalierte Schöpfdose mit Angaben in ml und oz.
- Eintauchtiefe 270 mm
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja |