Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Einmalgebrauch, PP, transparentes Blau
Reinraumgefertigte Schöpfdose DispoDipper zur Probenahme speziell für den Einwegbedarf. Aufgrund des blauen Farbtons auch perfekt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie geeignet.
Marke: Buerkle™ 5393-7011
50.88 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Der DispoDipper ist komplett in einem Stück gefertigt und ermöglicht die Probenahme und den anschließenden Transport der Probe in einem Gerät
- PP, blau transparent
- Einzeln verpackt und optional gammastrahlensterilisiert
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien
- Skalierte Schöpfdose mit Angaben in ml und oz.
- Eintauchtiefe 270 mm
Einweg, einzeln verpackt, Reinraum, geeignet für die Verwendung mit Lebensmitteln, auslaufsicher
Spezifikation
Probenleitung | |
Polypropylen, blau, transparent | |
100 ml | |
Steril | |
Lebensmittel | |
16.04 in. | |
415 mm |
Polypropylen | |
3.38 oz. | |
Ja | |
Blau | |
1 | |
3.86 in. | |
98 mm |