Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Der Dispensette S Trace Analysis Flaschenspender dient zur präzisen Volumendispensierung von hochreinen Medien für die Spurenanalyse. Die Komponenten des Flüssigkeitspfads wurden so ausgewählt, dass sie nur hochreine Materialien wie Fluorkunststoffe und Saphir enthalten. Das Ergebnis ist ein Spurenmetallgehalt der abgefüllten Flüssigkeit, der im Allgemeinen im unteren ppb-Bereich oder sogar im unteren ppt-Bereich liegt, je nach Anwendung.
Marke: BRAND™ 4640041
867.39 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Ablassschlauch, Ventilbefestigungs-/Kalibrierausrüstung, ETFE- und PTFE-Verbindungsstücke (GL28, GL32, S40), Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Einfach zu montierender Abgabeschlauch mit oder ohne integriertes Rückführventil
- Ohne zusätzliche Dichtringe für eine einfache Reinigung und Wartung
- Auswechselbares Ablassventil mit Sicherheitsventil
- Olivenförmiges Füllventil für eine festere Befestigung der Füllschläuche
- Die verbesserte Durchflusstechnologie führt zu einer schnellere Ansaugung
- Ausgekehlter Kanal für eine sichere Volumeneinstellung bei analogen Spendern
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Mit Umwälzventil | |
1 bis 10 ml | |
Anwendungen: Dosierung von Säuren, Basen und Wasserstoffperoxid im Volumenbereich von 1 bis 10 ml |
ISO 9001 | |
Ventilfeder: Platin-Iridium | |
Analog |