Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS ™ Ultra Wartungsarme pH-/ ATC- Triode- Einstabmessketten
Messen Sie pH-Wert und Temperatur in Proben mit diesen wartungsarmen, pH/ATC Kombinationselektroden.
Marke:  Thermo Scientific™ 8107BNUMD
372.62 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11839221
  • 405.19 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Orion ROSS Ultra Triode wartungsarme pH/ATC-Kombinationselektrodemit BNC- und 8-poligem MiniDIN-Anschluss und 1 m langem Kabel
Glaskapillare
0 bis 14
pH/ATC-Kombinationselektrode
Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star
7
0.01
18 Monate
1 m
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss
Robuster Epoxidkörper, gefüllt mit wartungsarmem Gel
0 °C bis 80 °C
Nicht erforderlich
ROSS
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung
TRIS, Sulfide, oder Proteine
120 mm
12 mm
Videos
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
  • Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Application Notes
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS ™ Ultra Wartungsarme pH-/ ATC- Triode- Einstabmessketten > Für Orion Star Serie; WPBNC miniDIN-Anschluss mit 8 Pins, 1 m Kabel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.