Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Organic Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
Die digitalen organischen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Zur Dosierung von organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Peroxiden.
496.00 € - 774.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C |
Zertifizierung/Konformität | Zertifikate: ISO 9001 |
Farbe | Gelb |
Display | Digital |
Beinhaltet: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15458093
![]() |
BRAND™
4630331 |
0,5 bis 5 ml | 0.02 ml | 0.5 % (25 μl) | Mit Umwälzventil |
580.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15497361
![]() |
BRAND™
4630351 |
2,5 bis 25 ml | 0.1 ml | 0.5 % (125 μl) | Mit Umwälzventil |
718.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15478093
![]() |
BRAND™
4630341 |
1 bis 10 ml | 0.05 ml | 0.5 % (50 μl) | Mit Umwälzventil |
569.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15437371
![]() |
BRAND™
4630361 |
5 bis 50 ml | 0.2 ml | 0.5 % (250 μl) | Mit Umwälzventil |
774.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15448093
![]() |
BRAND™
4630330 |
0,5 bis 5 ml | 0.02 ml | 0.5 % (25 μl) | Ohne Umwälzventil |
528.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15468093
![]() |
BRAND™
4630340 |
1 bis 10 ml | 0.05 ml | 0.5 % (50 μl) | Ohne Umwälzventil |
496.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15488093
![]() |
BRAND™
4630350 |
2,5 bis 25 ml | 0.1 ml | 0.5 % (125 μl) | Ohne Umwälzventil |
641.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15498093
![]() |
BRAND™
4630360 |
5 bis 50 ml | 0.2 ml | 0.5 % (250 μl) | Ohne Umwälzventil |
708.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
- Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
- Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
- Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
- Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
- Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
- Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
- Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
- Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
- DE-M-Kennzeichnung
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Dispenser | |
Zertifikate: ISO 9001 | |
Digital |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Gelb | |
Zur Abgabe organischer Lösungsmittel, einschließlich chlorierter und fluorierter Kohlenwasserstoffe (z.B. Trichlorfluorethan und Dichlormethan), Säuren wie konzentrierter HCl und HNO3 (außer HF), Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide |